Learn More
Applied Biosystems™ RNaseP Verification Plate, Fast 96-well
Zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Geräts mit einem schnellem 96-Well Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432656
Artikelnummer. 15880403
  • 1742.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestätigen Sie die Leistung Ihres Geräts mit dem RNase P-Assay. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.Die Fast 96-Well-RNase P-Prüfplatte ist mit den Reagenzien vorbeladen, die zur Erkennung und Quantifizierung genomischer Kopien des humanen RNase P-Gens, einem Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms kodiert, erforderlich sind. Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1 x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Die Prüfplatte muss zwischen 5,000 und 10,000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99.7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Leistung Ihres Gerätes alle sechs Monate überprüfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei –20 °C ± 5 °C lagern
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
qPCR-Systemverifikationsplatte
Trockeneis
Geräteverifizierungsplatte
Proprietäre Mischung
Schnell
Real Time PCR (qPCR)
1 x 96 well plate
qPCR