Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer-Lösung, Standard, ungepuffert
104.00 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ringer's Solution |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.AP |
500 mL |
104.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15418759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.K2 |
1 L |
159.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ringer's Solution | |
Flüssigkeit | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen