Learn More
Fisherbrand™ Ring mit Kreuzklemme
Hergestellt aus verzinktem Stahl.
18.85 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10286314
|
Fisherbrand™
|
131 mm |
18.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10022054
|
Fisherbrand™
|
75 mm |
18.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10595974
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
18.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Klemmmuttern für Stäbe mit einem Durchmesser bis 16 mm
- Zubehörteil
- Die Schaftlänge bis zur Mitte der Kreuzklemme beträgt ca. 60 mm
- Kreuzklemme aus Legierung, Druckguss am Ringschaft und verschraubt mit einer blauen Schraube aus vernickeltem Stahl mit Kunststoffkopf
Spezifikation
Mit Muffe | |
Ring mit Kreuzklemme |