missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atrow™ Rilsan-Abtropfgestell
Zur Aufnahme von Laborgläsern für eine effiziente Lufttrocknung. Atrow™ Rilsan Hängegestelle sind wandmontierte Gestelle, an denen viele von Röhrchen und Flaschen gleichzeitig trocknen können, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu beanspruchen. Die Konstruktion aus mit 6 mm dicken, mit Rilsan™ beschichteten Edelstahlstäben gewährleistet eine ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit.
Marke: Atrow™ 899114
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rilsan™ ist eine biobasierte Polymerharzbeschichtung mit hervorragenden Schlagfestigkeits-, Haltbarkeits- und Chemikalienbeständigkeitseigenschaften.
- 9 Doppelstifte zum Halten von Flaschen
- 53 Einzelstifte zum Einhängen von Röhrchen
- Größe: 45 x 54 cm (B x H)
Spezifikation
Wandmontierter Ableiter | |
Röhrchen und Kolben | |
1er-Packung | |
450 mm |
Weiß | |
Edelstahl/Rilsan | |
1 Gestell | |
540 mm |