Learn More
Brady™ M710 M610 M611 stabile DuraSleeve Etiketten
Stabile DuraSleeve Einsteckschilder für M611, M610 und M710
22.15 CHF - 44.25 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Non-adhesive |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Format | Tape |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Markierung von Leitungen und Kabeln |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17817864
|
Brady™
312057 |
White | 4.4 x 12 mm |
22.15 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17897874
|
Brady™
312059 |
White | 4.4 x 16 mm |
22.15 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17817884
|
Brady™
312076 |
White | 4.4 x 23 mm |
22.15 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17847864
|
Brady™
312099 |
Yellow | 4.4 x 30 mm |
44.25 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17898054
|
Brady™
312067 |
Yellow | 4.4 x 16 mm |
44.25 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17838094
|
Brady™
312100 |
White | 4.4 x 30 mm |
22.15 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Etikett | |
-40 bis +158 °F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Glanz | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 Etiketten | |
-40 bis +70 °C | |
0.249 mm |