Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Rifampin ist ein Antibiotikum der Rifamycin-Klasse, das synthetisiert wird, da es der aus Amycolatopsis rifamycinica isolierten Verbindung ähnelt
Anwendungen
• Rifampin kann als Bakteriostatikum verwendet werden, das die RNA- und DNA-Synthese, insbesondere in Mykobakterien, verhindert
• Es kann darüber hinaus antineoplastisch sowie neuroprotektiv und als Inhibitor der Angiogenese wirken
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rifampin |
Typ | Rifampicin |
Schmelzpunkt | 183.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. |
Formelmasse | 822.94 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
- Rifampin
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.