Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Dreistufen-Färbemittel
Erhalten Sie Ergebnisse, die Wright-Giemsa gleichwertig sind, mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Dreistufen-Färbemittel.
Marke:  Epredia™ 3313
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10425339
  • 309.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Packungsbeilage ist im Lieferumfang enthalten und enthält leicht verständliche Anweisungen.
Beschreibung
Beschreibung
Erhalten Sie Ergebnisse, die Wright-Giemsa gleichwertig sind, mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Dreistufen-Färbemittel.
  • Das Färbemittel kann zum Nachweis von H. pylori verwendet werden.
  • Das Set enthält leicht verständliche Anweisungen
  • Das Produkt ist in 1-Gallonen-Behältern erhältlich, um die Verwendung auf automatisierten Sieben zu erleichtern
  • Das Set enthält drei 500 ml-Flaschen, bestehend aus Fixierlösung, Lösung A (Eosin-Y) und Lösung B (Azure A und Methylenblau)
Bestellinformation
Components are also available in one-gallon containers to facilitate use on automated stainers.
Spezifikation
Spezifikation
1 gal.
Lösung A
Färbeset liefert Ergebnisse gleichwertig mit Wright-Giemsa
Eine Packungsbeilage mit leicht verständlichen Anweisungen ist im Lieferumfang enthalten