Learn More
Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Marke: Epredia™ 5000Y
73.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Eigenschaften:- Dauerhafte Farbstoffe, die ihre ursprüngliche Brillanz während routinemäßiger Gewebeverarbeitungszyklen beibehalten
- Können für frisches oder Formalin-fixiertes Gewebe verwendet werden
Anwendungsgebiete:
- Markierung von OP-Rändern
- Identifizierung serieller Segmente großer Gewebe, um eine korrekte Ausrichtung und Einbettung zu gewährleisten
- Beibehaltung der korrekten Gewebeausrichtung für Mohs-OP-Proben
- Identifizierung mehrerer Gewebestücke, die in derselben Kassette verarbeitet wurden
Bestellinformationen:
- Erhältlich in Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb, in 2 oz.-Flaschen
Spezifikation
Gelb | |
Farbstoffe zur Gewebemarkierung | |
Je 2 oz. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydroxide,diarylide yellow AAOT, proclin 300