Learn More
Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Marke:  Epredia™ 5000R
66.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12638076
  • 77.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Eigenschaften:
  • Dauerhafte Farbstoffe, die ihre ursprüngliche Brillanz während routinemäßiger Gewebeverarbeitungszyklen beibehalten
  • Können für frisches oder Formalin-fixiertes Gewebe verwendet werden
Anwendungsgebiete:
  • Markierung von OP-Rändern
  • Identifizierung serieller Segmente großer Gewebe, um eine korrekte Ausrichtung und Einbettung zu gewährleisten
  • Beibehaltung der korrekten Gewebeausrichtung für Mohs-OP-Proben
  • Identifizierung mehrerer Gewebestücke, die in derselben Kassette verarbeitet wurden
Bestellinformationen:
  • Erhältlich in Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb, in 2 oz.-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Je 2 oz.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydroxide,2-napthalenecarboxilic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-,calcium