Learn More
Ribonukleinsäure aus Bäckerhefe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493829
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Ribonucleic acid (RNA) from baker?s yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ribonukleinsäure (RNA) aus Bäckerhefe S. cerevisiae kann als Substrat für die Untersuchung von Ribonuklease-Aktivitäten von Enzymen wie RNAase(s) verwendet werden. Eignet sich auch für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäure-Reinigung und -Fällung.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vorbereitet durch eine Modifikation von Crestfield, A.M. et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Als Ribonuklease-Substrat geeignet. Nicht geeignet für die Verwendung als Träger bei der Nukleinsäureleinigung und -niederschlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-63-0
MDL-Nummer MFCD00132196
IUPAC-Name Ribonucleinsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ribonucleic acid from Baker's yeast
Farbe Weiß bis braun
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Physikalische Form Pulver