Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Plant Kit for RNA-Seq
RiboMinus™ Pflanzenkit für die RNA-Sequenzierung
Marke: Invitrogen™ A1083808
1006.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RiboMinus™ Plant Kit für RNA-Seq ist die Komplettlösung für die Isolierung und Anreicherung des echten gesamten Transkriptoms durch selektive Erschöpfung der ribosomalen RNA bei Pflanzenarten. Dieses Kit bietet zusätzliche Plastid-Erschöpfungssonden, die speziell für Chloroplast-rRNA entwickelt wurden, die nicht im RiboMinus™ Eukaryote Kit für RNA-Seq angeboten wird, das für eine verstärkte Erschöpfung der ribosomalen RNA in Pflanzen kritisch ist. Das RiboMinus™ Plant Kit für RNA-Seq enthält alle Komponenten, die zum Abbau ribosomaler RNA aus Pflanzenarten erforderlich sind. Diese Verbesserung ermöglicht bei vielen Pflanzenarten eine Erschöpfung der wichtigsten rRNA-Peaks um bis zu 99,8 %. Das RiboMinus™ Pflanzenkit für die RNA-Sequenzierung wird für Weizen, Mais, Reis, Gerste, Sojabohne, Zuckerrohr, Sorghum, Kartoffel, Maniok, Arabidopsis, Tomaten, Tabak, Pappel, Hülsenfrüchte und Moos empfohlen. Weitere Pflanzenspezies können auf Anfrage bei Invitrogen einer bioinformatischen Beurteilung unterzogen werden.Sie arbeiten mit etwas anderem als Human-, Maus- oder Pflanzenzellen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um nach Ihrer gewünschten Spezies und Sequenz zu fragen. Fügen Sie einfach Ihre FASTA-Sequenz im *.txt-Dateiformat für die ribosomalen Sequenzen ein, die Sie überprüfen möchten, mit der Betreffzeile „RiboMinus für (Ihr Organismus hier)“, und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Sonde für Ihren RiboMinus™ rRNA-Abbau zu finden.
Spezifikation
5X | |
Magnetic Bead | |
Transkriptom-RNA | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Northern Blotting, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Sequenzierung, cDNA-Bibliothekserstellung | |
RiboMinus™ | |
Nasseis | |
Transkriptom-RNA | |
1µ g |
RiboMinus™ Pflanzen-Sonde 88 µl; Hybridisierungspuffer 11 ml; RNase-freies Wasser 13,2 ml; RiboMinus™ Fänger-Beads 6 ml, Benutzerhandbuch | |
Gesamt-RNA (Pflanze) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
8 Aufreinigungen | |
Transkriptom-Sequenzierung | |
2–10 µg Gesamt-RNA | |
RiboMinus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.