Learn More
Neville and More™ Geriffelte manipulationssichere Verschlusskappen für Alpha-Glasflaschen
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Weiß
Weiß/Gelb
Menge:
100/Karton
3000/Karton
Spezifikation
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 2,8 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält Flüssigkeit |
Material | Polypropylen |
Menge | 3000/Karton |
Verschlussfarbe | Weiß/Gelb |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Alpha Flasche aus Glas |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 2,8 cm |