Learn More
Neville and More™ Geriffelte manipulationssichere Verschlusskappen für Alpha-Glasflaschen
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Weiß
Weiß/Gelb
Menge:
100/Karton
3000/Karton
Beschreibung
- Gerippter Verschluss
- Halsmaterial: Pilferproof-PET
- Geeignet zur Aufnahme von Flüssigkeiten für verschiedene Flaschen, Gläser und Laborverbrauchsmaterialien
- Manipulationssicheres Band
- Nicht reaktiv
- Material: Polypropylen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 2.8 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält Flüssigkeit |
Material | Polypropylen |
Menge | 100/Karton |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Form | Kreisförmiger Querschnitt |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PET-Flasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 2,8 cm |