Learn More
Ribavirin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462701 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Aktiv gegen viele DNA- und RNA-Viren. Ribavirin, MP Biomedicals ist eine antivirale Verbindung, die gegen RSV, HIV, HCV und andere Infektionserreger aktiv ist. Es handelt sich um ein nukleosides Antimetabolith-Medikament, das die Duplikation viraler Genmaterialien behindert
Ribavirin wird als Virostatikum gegen eine Vielzahl menschlicher Virusinfektionen, insbesondere chronische Hepatitis C, HIV und Adenovirus eingesetzt. Es hemmt die Biosynthese von Purin (GTP-Pools) und ist ein Vorläufer von Di- und Triphosphaten, die virale RNA-abhängige RNA-Polymerasen hemmen. Sein Metabolit Ribavirin-5'-phosphat ist ein Inhibitor der Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber viele andere Wirkmechanismen werden auch durch experimentelle Nachweise unterstützt. Es ist auch ein Analogon von Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36791-04-5
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.207
InChI-Schlüssel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym Virazol, Ribavirin, Ribamid, Ribasphäre, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spezifikation
Schmelzpunkt 173 °C (Literatur)
Verlust bei Trocknung 0.04% (Lit.)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (20 mg/ml, klare, farblose Lösung).
Formelmasse 244.2 mol
Reinheit (%) > 99 %
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ribavirin