Learn More
Rhodium(III)-Chloridlösung, 99.5 % (Metallbasis), Rh 10 % Gew./Gew. (Endlos Rh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495015
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-07-7
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00011204
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium (III) chloride solution
Farbe Braun-Rot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RhCl3
UN-Nummer UN3264
Konzentration Rh 10% w/w (cont. Rh)
Merck Index 14,8188
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) 99.5%
Menge 0.5 g
Physikalische Form Flüssig