Learn More
Rhodium 10 %, Palladium 1 % auf Aktivkohlepulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium |
Namenshinweis | 10%, Palladium 1% on activated carbon powder |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Geruch | Odorless |