Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren mit diesen Ersatzrotordichtungen.
Marke: Thermo Scientific™ 7060-074
Beschreibung
Verwenden Sie zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit Ihrer Rheodyne-Probeninjektoren für Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren. Diese Dichtungen eignen sich für gängige Rheodyne Injektormodelle und sind aus Vespel, PEEK oder ETFE erhältlich.
Spezifikation
ETFE Ersatzrotordichtungen | |
7060-074 | |
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066/9060 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.