Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren mit diesen Ersatzrotordichtungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 7010-039
179.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10161263
  • 180.78 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit Ihrer Rheodyne-Probeninjektoren für Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren. Diese Dichtungen eignen sich für gängige Rheodyne Injektormodelle und sind aus Vespel, PEEK oder ETFE erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vespel Ersatzrotordichtungen
7010-039
Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7040/7067
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.