Learn More
Rhenium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Re in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196221000
73.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052590
  • 75.45 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Rhenium standard solution
13598-65-7, 7732-18-5
H4NO4Re
MFCD00012377
Löslichkeit in Wasser: mischbar.
N.O[Re](=O)(=O)=O
268.24
100 mL
Kunststoffflasche
Flüssig
997 to 1003 μg/mL of Re (4+) in water (20°C)
Farblos
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Ammoniumtetraoxorheniumuid
3084163
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Rhenium atomic absorption standard solution