Learn More
IKA™ RH3 Spannhalter
Diese Riemen eignen sich zur Befestigung von Gefäßen an der Wand. KA™ R H3 Riemenklemmen eignen sich optimal zur synchronisierten Rotation beim Rühren oder Dispergieren.
Marke: IKA™ 0003008600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Stativdurchmesser: 8 bis 16 mm
- Für Gefäßdurchmesser: 40 bis 300 mm
Spezifikation
Je 1 | |
Geeignet für Gefäße | |
16 mm |
Riemenklemme | |
40 bis 300 mm |