Learn More
IKA™ RH Digital White Hotplate Stirrer, 50°C to 320°C, Technical Enamel
GREENER_CHOICE
Stirring Range: 100 to 2000 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia.
967.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial Technical Enamel
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 100 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz, 620 W
Größe 5,3 in. Durchm.
Temperatur (metrisch) 50°C to 320°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16248261
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0004678003
CH
967.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting an electronic contact thermometer, such as the ETS-D5
  • Highly accurate temperature control is possible with sensor placed directly in the medium
  • High heat output of 600 watts and white ceramic heating plate ensures rapid heating and a very good chemical resistance
  • Adjustable safety temperature from 100 to 360°C
  • Digital display of temperature and speed
  • Soft-start of stirring motor
  • Strong magnetic field and wide speed range for volumes up to 15 L
  • Error code display
  • Easy operation with touch keypad
Spezifikation
Spezifikation
Technical Enamel
100 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz, 620 W
50°C to 320°C
5 bis 40 °C
3.86 kg
Rund
15 L
Digital
230 V
5,3 in. Durchm.
122°F to 608°F
8.5 lb.
Heizplattenrührer
1
100 to 2000 rpm