Learn More
IKA™ RH Basic White Hotplate Stirrer, 50°C to 320°C, Stainless Steel
GREENER_CHOICE
Stirring Range: 50 to 2000 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia.
830.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial Stainless Steel
Spannung 220/240 V
Größe 5,3 in. Durchm.
Temperatur (metrisch) 50°C to 320°C
Temperatur (angloamerikanisch) 122°F to 608°F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16218271
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0005029703
CH
830.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting an electronic contact thermometer, such as the ETS-D5
  • Highly accurate temperature control is possible with sensor placed directly in the medium
  • High heat output of 600 watts and white ceramic heating plate ensures rapid heating and a very good chemical resistance
  • Adjustable safety temperature from 100 to 360°C
  • Soft-start of the stirring motor
  • Includes M 10 thread for a support rod
  • Strong magnetic field and wide speed range for volumes up to 15 L
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
5,3 in. Durchm.
122°F to 608°F
6.2 lb.
Heizplattenrührer
15 L
220/240 V
50°C to 320°C
5 bis 40 °C
2.8 kg
Rund
50 bis 2000 U/min