Learn More
Grant Instruments™ Reverse Spin-Bioreaktor für das Mischen und Oxygenieren von aerobischen Kulturen, mit Kühlung
Das Grant Instruments RTS-1C ist ein persönlicher Bioreaktor mit Kühlung, der eine Reverse-Spin-Art der Agitation und die Protokollierung des mikrobiellen Wachstums in 50 ml-Röhrchen in Echtzeit ermöglicht. RTS-1C einschließlich TubeSpin™ Bioreaktor 50, TPP™, 20 St.
Marke:  Grant Instruments™ RTS-1C UK
Artikelnummer. 17745029
  • 4340.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften:
  • Innovatives Mischen durch die Rückwärtsdrehung der Probe um ihre eigene Achse
  • Durch die innovative Mischtechnik ist es möglich, die optische Dichte der Sonde in Echtzeit zu messen
  • Die Software wurde entwickelt, um Daten in Echtzeit zu speichern, anzuzeigen und zu analysieren
  • Kompaktes Gerät mit niedrigem Profil und geringer Stellfläche für persönliche Anwendungen
  • Die Temperaturregelung ermöglicht den Einsatz als Inkubator, z. B. für das Zellwachstum
  • Aktive Kühlung und Temperaturprofilierung über Software
  • Die Möglichkeit, Parameter wie Temperatur, Drehzahl und “Umkehr-Spin”-Frequenz zu ändern, ermöglicht die Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
  • Programmierbarer Zyklus/Profilierung von Kultivierungsparametern wie Temperatur, Drehzahl, “Reverse-Spin”-Frequenz
  • Es besteht die Möglichkeit, den Prozess der Kultivierung von zu Hause oder über ein Mobiltelefon ferngesteuert zu überwachen
Software-Funktionen:
  • Protokollierung des Zellwachstums in Echtzeit
  • Grafische 3D-Darstellung des OD oder der Wachstumsrate über einen bestimmten Zeitraum hinweg
  • Pause-Option
  • Option Speichern/Laden
  • Berichtsoption: PDF und Excel
  • Schließen Sie bis zu 12 Geräte gleichzeitig an einen Computer an
  • Fernüberwachung (Internetverbindung erforderlich)
  • Optionen für Zyklus/Profilieren
  • Optionen für die Anwenderkalibrierung für jeden Mikroorganismus
Anwendungen:
  • Bakterienkultivierung mit Echtzeit-Wachstumskinetik
  • Stamm-Screening
  • Temperaturstress- und Fluktuationsexperimente
  • Medienscreening und -optimierung
  • Synthetik und Systembiologie
  • Hemmungs- und Toxizitätstests
  • Qualitätskontrolle des Stammes
Spezifikation
Spezifikation
UK-Stecker