Learn More
Masterflex™ Wiederverwendbare weiße Schlauchklemme aus Acetalcopolymer
50.85 CHF - 60.70 CHF
Spezifikation
Material | Acetal-Copolymer |
---|---|
Verpackungsmenge | 100/Packung |
Farbe | Weiß |
Produkttyp | Schlauchklemme |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12363830
|
Masterflex™
06832-01 |
Für 0,23 x 0,26 in. Schlauch-ID | N/A | ||||||
11755169
|
Masterflex™
06832-12 |
Für 0,61 x 0,70 in. Schlauch-ID |
60.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12409660
|
Masterflex™
06832-02 |
Für 0,35 x 0,39 in. Schlauch-ID |
51.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15335922
|
Masterflex™
06832-04 |
Für 0,40 x 0,45 in. Schlauch-ID |
55.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12429660
|
Masterflex™
06832-08 |
Für 0,51 x 0,59 in. Schlauch-ID |
53.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Acetal-Copolymer | |
100/Packung | |
Weiß | |
Schlauchklemme |