Learn More
RETSCH ZM200 Ultrazentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke:  RETSCH 03.647.0274
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984242
  • 410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,08mm
Spezifikation
Spezifikation
Ringsieb mit verstärktem Rand
Edelstahl
Runde Löcher
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
5,00 mm