Learn More
RETSCH ZM200 Ultrazentrifugalmühle: Ringsiebe
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Marke: RETSCH 03.647.0244
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,08mmSpezifikation
Ringsieb mit verstärktem Rand | |
Verstärkter Rand | |
0,003 in. (0,08 mm) |
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle | |
Edelstahl | |
Conidur-Löcher |