Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Edelstahl mit Drahtgeflecht
151.00 CHF - 214.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 27
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10390762
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.001700
1.7 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10075011
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.002000
2 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10710283
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.002360
2.36 mm
167.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10218931
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.002800
2.8 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10497001
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.005600
5.6 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10497191
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.006300
6.3 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10136171
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.003350
3.35 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10146171
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.004750
4.75 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10407201
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.006700
6.7 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10350862
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.004000
4 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10701243
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.008000
8 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10477771
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.012500
12.5 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10477961
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.013200
13.2 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10418161
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.016000
16 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10525072
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.009500
9.5 mm
175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10751813
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.011200
11.2 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10418351
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.019000
19 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10428351
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.022400
22.4 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10600462
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.045000
45 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10095011
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.037500
37.5 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10278591
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.026500
26.5 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10095001
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.031500
31.5 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10238691
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.053000
53 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10426241
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.050000
50 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10146881
Unterlagen ansehen
RETSCH
63 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10340672
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.075000
75 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10650292
Unterlagen ansehen
RETSCH
90 mm
214.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Abmessungen: 8 × 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 × 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
Analysesieb
8 in.
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Edelstahl
5.08 cm
ISO 3310
Edelstahl
8 in.