Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke: RETSCH 60.150.075000
197.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Abmessungen: 8 × 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 × 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
2 in. | |
75 mm | |
ISO 3310 | |
Edelstahl | |
Nr. 3 | |
8 in. |
5.08 cm | |
Analysesieb | |
8 in. | |
3 Netz | |
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. | |
Edelstahl |