Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke:  RETSCH 60.150.037500
197.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10095011
  • 214.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Abmessungen: 8 × 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 × 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
37.5 mm
ISO 3310
Edelstahl
Nr. 1.5
8 in.
5.08 cm
Analysesieb
8 in.
1.5 Mesh
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.