Learn More
RETSCH PM 100 Mahlbecher für Planeten-Kugelmühle
Speziell entwickelt für extreme Arbeitsbedingungen wie Langzeitversuche, Nassschleifen, hohe mechanische Belastungen und Höchstgeschwindigkeiten sowie mechanisches Legieren
1175.00 CHF - 3085.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mahlbecher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für extreme Arbeitsbedingungen wie langfristigen Studien, Nassschleifen, hohen mechanischen Belastungen und maximalen Drehzahlen sowie mechanischen Verbindungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen |
Enthält | Rutschfester Sitz, eingebaute Anti-Rotations-Vorrichtung, Zentrierung auf dem Unterteil mit Konus, O-Ring, staubsichere Dichtung |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10275892
|
RETSCH
01.462.0223 |
8.45 oz. | 250 ml | Edelstahl | N/A | ||||||
10408551
|
RETSCH
01.462.0148 |
4.22 oz. | 125 mL | Edelstahl | N/A | ||||||
10629501
|
RETSCH
01.462.0149 |
1.69 oz. | 50 ml | Edelstahl | N/A | ||||||
10195062
|
RETSCH
01.462.0228 |
16.9 oz. | 500 ml | Edelstahl | N/A | ||||||
10228760
|
RETSCH
01.462.0188 |
1.69 oz. | 50 ml | Zirkonoxid | N/A | ||||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen.
- Sicherer, rutschfester Sitz mit integrierter Drehsicherung und konischer Basiszentrierung
- Mit O-Ring für gas- und staubdichte Abdichtung
- Der Deckel ist leicht zu greifen und zu öffnen
Spezifikation
Mahlbecher | |
Ideal für extreme Arbeitsbedingungen wie langfristigen Studien, Nassschleifen, hohen mechanischen Belastungen und maximalen Drehzahlen sowie mechanischen Verbindungen | |
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen | |
Rutschfester Sitz, eingebaute Anti-Rotations-Vorrichtung, Zentrierung auf dem Unterteil mit Konus, O-Ring, staubsichere Dichtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH PM 100 Mahlbecher für Planeten-Kugelmühle