Learn More
RETSCH Sieb für Schwingmühle
Zur Verwendung mit GM 200 GRINDOMIX Messermühlen.
Marke: RETSCH 03.045.0047
Beschreibung
- Geeignet für weiche und elastische Materialien und für alle Proben mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt
- Kann in gewissem Umfang sterilisiert und autoklaviert werden
- Aus Polypropylen
- Fassungsvermögen: 1 l
Spezifikation
Mahlbehälter | |
Für weiche und elastische Materialien und für alle Proben mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt | |
Polypropylen |
1 l | |
GM 200 GRINDOMIX Messermühlen |