Learn More
RETSCH CryoMill Mahlbecher
Trägt zum effizienten Fräsen bei
Marke: RETSCH 01.462.0290
812.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Mahlbecher mit Schraubverschluss
- Mahlbecher wird vor und während des Mahlvorgangs kontinuierlich mit Flüssigstickstoff aus dem integrierten Kühlsystem gekühlt
Spezifikation
Mahlbecher | |
5 ml | |
Ideal für kryogenes Mahlen | |
Edelstahl |
0.16 oz. | |
Schraubverschluss | |
Adapter für CryoMill Kryogenes Mahlwerk |