Learn More
RETSCH Zubehör für Siebschüttler, AS Serie, Klemmvorrichtung economy
Bietet eine zuverlässige, schnelle und bequeme Einspannung von Sieben im trockenen Betrieb.
Marke: RETSCH 32.662.0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewindestangen und Spannmuttern
- Edelstahlabdeckung
Spezifikation
Testsiebe, Durchmesser von 100 bis 203 mm | |
Economy-Einspanner | |
Zuverlässiges, schnelles und praktisches Einspannen von Sieben bei trockenem Betrieb; Für Siebe: 4 – 8 mm | |
Siebschüttler der AS-Serie |