Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Fast) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Dieses 8-Röhrchen-Halter- und Basisset ist für die Verwendung mit Fast 8-Röhrchenstreifen (0,1 ml) bei den Genanalysatoren der Serie 3500 vorgesehen.
Marke: Applied Biosystems™ 4410233
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Dieses Produkt enthält 4 Sets mit Halterungen und Basen. | |
8-Well-Streifen | |
Sequenzierung | |
4 Set | |
Raumtemperatur |
Halter- und Basisset (schnell), 4 Sets, 8-Well Streifen, 0,1 ml, Röhrchenstreifen, für 3500/3500xL Genanalysatoren, Raumtemperatur | |
3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator | |
Basissatz | |
0,1 mL | |
Röhrchenstreifen |
Nur für Forschungszwecke