Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
The versatile, reliable and cloud-enabled solution designed for anaerobic respiration studies such as the Biochemical Methane Potential (BMP) of biomass.
Marke: Velp Scientifica™ SB10200156
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Unterstützung anaerober Atmungsstudien zur Bestimmung der biochemischen Methanpotentials (BMP) von Biomasse
- Die BMP-Analyse dient hauptsächlich der Untersuchung der Biogasproduktion aus organischen Abfällen für die Abfall- und Abwasserbehandlung und die Erzeugung erneuerbare Energie
- Das System eignet sich auch für andere anaerobe Studien wie Denitrifizierungstests. Für diese Analyse ist muss das optionale VELP Denitrification Bottles Cod hinzugefügt werden. A00000410
- Das helle 4-stellige LED-Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Sensoren, die auf dem Markt erhältlich sind.
- Intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Tasten zur Erleichterung der Einrichtung der Analyse.
- Druckbereich: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa).
- In BMP (NmLCH4/gSV) und Druck (mbar) verfügbare Ergebnisse.
- Automatischer Druck führt zur Umwandlung in BMP.
- Der RESPIROMETRIC Sensor überträgt Daten direkt an den PC und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Analysekurve. Respirometrische Studien können Tage und sogar Monate dauern. Die einzigartige VELP Lösung gewährleistet die ständige Überwachung mehrerer Analysen mit einer intuitiven firmeneigenen Software, RESPIROSoft™.
- Die VELP DataBox™ ist zusammen mit der Software RESPIROSoft™ in den Systemen integriert und ermöglicht die drahtlose Datenübertragung vom RESPIROMETRIC Sensor an den PC.
- Die DataBox™ speichert Ergebnisse für bis zu 48 RESPIROMETRIC Sensoren (8 Systeme).
- Schließen Sie den RESPIROMETRIC Sensor an die exklusive VELP Ermes Cloud Platform an, um Ihre Laborerfahrung zu verbessern.
Die VELP Ermes Cloud Platform-Verbindung befreit Sie von mühsamen Aufgaben und verbessert so die Laborproduktivität.
Spezifikation
Anaerober Atmungsanalysator | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 1000 mL | |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), Maxi-Rührstation 6 230 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben) | |
3,5 kg |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Anaerobe Atmungsstudien wie das biochemische Methanpotential (BMP) von Biomasse. | |
25 Monate |