Learn More
Resorcinol, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445160
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-46-3
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00002269
InChI-Schlüssel GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC-Name Benzol-1,3-Diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 1.272 g/mL
pH 4 to 6
Siedepunkt 280°C to 281°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5%
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2876
Beilstein 906905
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Resorcinol