Learn More
SI Analytics™ Widerstandsthermometer mit Schraubverschluss
Mit Glasschaft und Pt 100-Sensor
Marke: SI Analytics™ 285119162
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schraubverschlusskopf
- Typ W 2081
- Glasschaft
- Sensor Pt 100
Spezifikation
12 mm | |
120 mm | |
-30 °C bis +135 °C |
mit Schraubverschlusskopf, Typ W 2081, Sensor Pt 100 | |
Widerstandsthermometer |