Learn More
Restchlor-QK-Probe, SPEX CertiPrep™
Restchlor-QK-Probe, 2 ml, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert nach ISO-Leitfaden 34
Marke:  SPEX Certiprep 696
Artikelnummer. 15608215
  • 142.00 CHF / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Restchlor-Probe
  • QK-Probe
  • 2 ml-Fläschchen ergibt bis zu 2 l nach Verdünnung
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Restchlor-QK-Probe
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Ergibt bis zu 2 l nach Verdünnung
2 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Produkt nur für den Laborgebrauch