Learn More
BRAND™ Reservoirflaschen für automatische Büretten
2000 ml-Ersatzflaschen für automatische Bürette aus Borosilikatglas .3.3.
Marke: BRAND™ 23320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit PP-Schraubverschluss und PE-LD-Ausgießring
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C (die Reinigungstemperatur darf 60 °C nicht überschreiten)
- Erfordert die Verwendung eines Flaschenhalter-Adapters – 33 mm/STJ 29/32
Spezifikation
Braun | |
Automatische Bürette | |
Reservoirflasche |
2000 ml | |
Borosilikatglas |