Learn More
Thermo Scientific™ Tankzubehör
Füllstandskontrolle und steriler Überlauf für Vorratstanks sind benötigte Zubehörteile für den Betrieb von Reinwasserlagertanks.
155.78 CHF - 2522.55 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347171
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22.0091
Steriler Reservoirentlüftungsfilter für Vorratstanks, 0,2 μm Smart2Pure System, 3 und 6 l/h
155.78 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15172296
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50135142
Steriler Reservoirbelüftungsfilter für Vorratsbehälter mit 30 bis 100 Litern, 0,2 μm LabTower RO
378.89 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15514780
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
06.5560
Belüftungsfilter/CO2-Absorber und steriler Überlaufauslass für Tanks mit einem Fassungsvermögen von 1.100 bis 2.000 Liter Resevoir, 1.100 bis 2.000 Liter
2522.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Tankzubehör, z. B. Füllstandkontrolle, steriler Überlauf, ist für den Betrieb von Umkehrosmose-Systemen unerlässlich.
Tankfüllstandsanzeige
  • Erforderliches Zubehör für den Betrieb jedes Reinwasserlagertanks. Während des Bestellverfahrens wird es n den betreffenden Tank angepasst
Steriler Überlauf für Vorratstanks
  • Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung organischer Verunreinigungen in einem Reinwasserlagertank
Belüftungsfilter für Vorratstanks
  • Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung organischer Verunreinigungen in einem Reinwasserlagertank
Belüftungsfilter mit CO2-Absorber für Vorratstanks
  • Empfohlenes Zubehör zur Vermeidung einer Kontamination durch organische Verunreinigungen oder CO2 in einem Reinwasserlagertank
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.