Learn More
BTX™ Replacement Pins for Plate Handler
Replacement Pins designed to work with BTX™ Plate Handlers.
Marke:  BTX™ 450468
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447320
  • 109.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ersatzstifte für BTX™ Plattenhandler
Spezifikation
Spezifikation
Transfektion mit hohem Durchsatz
Vergoldet
Ersatzstift Für Elektroporation
Stift
25 Packungen
Bananenkabel
Ja
HT 100, HT 200
BTX-Elektroporation
Ersatzstifte für Plattenhandler, 25er-Pck.
25 x Ersatzstifte
Unsteril
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle