Learn More
BRAND™ Ersatzschraubverschluss aus PFA
Ersatzschraubverschluss aus PFA, eignet sich für die Verwendung mit einer Reihe von Messkolben.
Marke: BRAND™ 129252
23.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus PFA hergestellt.
- Zur Verwendung mit Messkolben
- Ersetzung, Ersatz-, Austausch, Auswechsel-
Spezifikation
PFA | |
2,2 cm | |
Schraubverschluss | |
GL 25 |
Messkolben | |
8 cm | |
3,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Ersatzschraubverschluss aus PFA > Verschlussgröße: GL 25
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur