Learn More
Fisherbrand™ MS7 BLUE LID (NO CABLES)
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Mini bestehen aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.
77.40 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Mini horizontale Gelelektrophoreseeinheit |
Gelabmessungen | 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm |
Material | Kunststoffformteil |
Anzahl Wells | Für bis zu 64 Trennungen |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11833303
|
Fisherbrand™
FMS7LID |
Deckel |
77.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827573
|
Fisherbrand™
MS7TANK |
Tank mit Elektroden |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Der MultiSUB Mini ist die bevorzugte Wahl für schnelle Prüfungen von Proben kleiner bis mittlerer Volumina, insbesondere nach Restriktionsverdau während des Klonens. Es ist eine wirtschaftliche Wahl für die Trennung von bis zu 64 Proben.
- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 7 x 7 cm oder 7 x 10 cm konzipiert
Bestellinformation
Farbe
Spezifikation
Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen | |
7 x 7 cm oder 7 x 10 cm | |
Für bis zu 64 Trennungen |
MultiSUB Mini horizontale Gelelektrophoreseeinheit | |
Kunststoffformteil | |
Je 1 x |