Learn More
Fisherbrand™ MS10 BLUE LID (NO CABLES)
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 10 x 7 cm oder 10 x 10 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Midi bestehen aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FMS10LID
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Der MultiSUB Midi hat ein breiteres Format als der Mini und ist die bevorzugte Option für schnelle Probenprüfungen mittlerer Volumina, insbesondere während PCR und Klonierung. Es ist eine wirtschaftliche Wahl für die schnelle Trennung von bis zu 100 Proben.
- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 10 x 7 cm oder 10 x 10 cm konzipiert
Spezifikation
Blau | |
MultiSUB Midi horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
10 x 7 cm oder 10 x 10 cm | |
Für bis zu 100 Trennungen |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen | |
Deckel | |
Kunststoffformteil | |
Je 1 x |