Learn More
Fisherbrand™ MS20 BLUE LID (NO CABLES)
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in einer Größe von 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Maxi aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Nutzung in umfangreichen Elektrophoresetrennungen.
171.00 CHF - 341.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Gelabmessungen 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm
Material Kunststoffformteil
Anzahl Wells Für bis zu 550 Trennungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11823303
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FMS20LID
Deckel
171.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11803473
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MS20TANK
Tank mit Elektroden
341.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Das große Format des MultiSUB Maxi ermöglicht die schnelle Trennung von bis zu 550 Proben. Der MS Maxi ist für vielseitige Routine-Vorbereitungsverfahren mit hohem Durchsatz einschließlich RFLP-Analysen, Southern und Northern Blotting Anwendungen sowie für DNA-Bibliotheken und PCR-Fragmentanalysen geeignet. Das Gerät wurde hauptsächlich für die Auftrennung einer großen Anzahl an Proben nach PCR oder Klonieren entwickelt.
  • Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
  • Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
  • Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen
20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm oder 20 x 25 cm
Für bis zu 550 Trennungen
MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Kunststoffformteil
Je 1 x