Learn More
Fisherbrand™ MS15 BLUE LID (NO CABLES)
Ersatz-Sicherheitsdeckel und Elektrophoresebehälter für die Verwendung mit Geltabletts in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm. Fisherbrand™ Ersatzteile für das horizontale Gelsystem MultiSUB Choice aus hochwertigem, spritzgegossenem Kunststoff für die Verwendung in Nukleinsäure-Gelelektrophoreseanwendungen.
106.00 CHF - 248.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Choice horizontale Gelelektrophoreseeinheit |
Gelabmessungen | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm |
Material | Kunststoffformteil |
Anzahl Wells | Für bis zu 210 Trennungen |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11813303
|
Fisherbrand™
FMS15LID |
Deckel |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11873413
|
Fisherbrand™
MS15TANK |
Tank mit Elektroden |
248.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit.
Das breitere Format der MultiSUB Choice ermöglicht die schnelle Trennung von bis zu 210 Proben. Eine umfassende Auswahl an Kämmen bietet volle Flexibilität für Vorbereitungs- und Screening-Verfahren. MS Choice eignet sich für Klonierung und Mini-Prep-Analyse und eignet sich ideal für Restriktionsfragmentanalyse, Probenvorbereitung oder die Überprüfung einer hohen Probenanzahl.
- Elektrophoresebehälter (einschließlich Elektroden): Die erhöhte Plattform für die UV-Probentabletts ist mit seitlichen Wells zur Aufnahme der Pufferlösung versehen. Das Gerät wird an eine externe Stromquelle angeschlossen
- Asymmetrischer Sicherheitsdeckel: Erkennt die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden und die Führungen helfen, die Elektrodenpositionierhilfen leichter in der richtigen Position einrasten zu lassen
- Tank und Deckel sind für die Verwendung mit Gelträgern in den Größen 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm vorgesehen
Spezifikation
Nukleinsäure-Gelelektrophorese-Anwendungen | |
15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm | |
Für bis zu 210 Trennungen |
MultiSUB Choice horizontale Gelelektrophoreseeinheit | |
Kunststoffformteil | |
Je 1 x |