Learn More
Trajan™ Ersatznadel für Autosamplerspritze
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
22.50 CHF - 85.85 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 95 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 2.6 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12914021
|
Trajan™
0920861 |
5/Pckg. |
85.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12924021
|
Trajan™
092086101 |
Je 1 |
22.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
95 mm | |
2.6 mm | |
5 mm |