Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzdichtungen für Thermo Scientific™ MicroClick Rotoren und Rotoren für 8x 8er-PCR-Gefäßstreifen
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
Marke:  Thermo Scientific™ 75005725
199.06 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15165273
  • 376.88 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
  • O-Ringe für innere und äußere Dichtungen
  • ClickSeal-Deckel für optimale Bioabdichtung
  • Erhältlich für eine Vielzahl von Größen und Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz ClickSeal Bioabdichtungsdeckel für MicroClick 24 x 2 Rotor