Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzdichtungen für Thermo Scientific™ MicroClick Rotoren und Rotoren für 8x 8er-PCR-Gefäßstreifen
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
Marke: Thermo Scientific™ 75003405
161.39 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
- O-Ringe für innere und äußere Dichtungen
- ClickSeal-Deckel für optimale Bioabdichtung
- Erhältlich für eine Vielzahl von Größen und Modellen
Spezifikation
O-Ring | |
Rotornr. | |
Ersatz-O-Ring für MicroClick 24 x 2 Rotordeckel |