Learn More
WTW™ 302760 D 001
Perfekt entwickelt für Messungen ohne die Störung von Kohlendioxid durch die Luft oder für die Prüfung der Leitfähigkeit von Lösungen in geschlossenen Kreisläufen.
Marke: WTW™ 302760
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Überdruck darf nicht höher als 0.5 bar sein
- Für Leitfähigkeitsmesszellen für Anwendungen, die das Eindringen von Luft verhindern
- Hergestellt aus Edelstahl, für LR325 / 001
Spezifikation
Ersatz-Durchflussbehälter | |
Verhinderung von Lufteintritt, Messungen im geschlossenen Kreislauf | |
Edelstahl | |
LR 325/001 |